Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bovine PTX3 / Pentraxin 3 / TSG-14 Protein
Código de producto. p-7147984
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
50 microgramos
Código de producto. 15962878
Marca: enQuireBio™ QP10121ma20ug
A DNA sequence encoding the Bos taurus (Bovine) PTX3 / Pentraxin 3 / TSG-14, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001069727.1
ID de gen (Entrez) 541148
Nombre PTX3 / Pentraxin 3 / TSG-14 Protein
Cantidad 20 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen PTX3
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Bovine
Especie Mammal
Etiqueta de proteína Flag
Secuencia ENSDDYELMY VNLDNEIDNG LHPTEDPTPC DCSRENSEWD KLFTMLENSQ MREGMLLQAT DVMLRGELQK LQAELGRLEG SLQKLCGPEA PSETRLARAL DDLLQASRDA GRRLARLEDA GALRPQEEAG RALGAVLEEL RRTRADLRAV QGWAASRWLP AGCETAILFP MRSKKIFASV HPVTPMKLET FSACIWVKAT EVLNKTVLFS YGTKRNPYEI QLYLSYRSIM LVVGGEENRL VADAVISLGT WTHLCSTWDS KKGHMALWVN GDSVATAVDM ATGHVVPEGG ILQIGQEKNG CCVGGGFDET LAFSGRLTGF NIWEGVLSNE EIREAGGAES CHIRGNVVGW GVTEIQPHGG AQYVY
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.