Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bovine MTHFD2 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_001069223.1 |
| ID de gen (Entrez) | 517539 |
| Nombre | MTHFD2 Protein |
| Cantidad | 200 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | MTHFD2 |
| Longitud de la proteína | Full Length |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Bovine |
| Mostrar más |