missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Bovine Metalloproteinase inhibitor 4 Protein

Código de producto. 16015920
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16015920 100 μg 100 microgramos
16025920 10 μg 10 microgramos
16065920 50 μg 50 microgramos
16045920 200 μg 200 microgramos
16055920 500 μg 500 microgramos
16035920 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16015920 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP6796ye100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A DNA sequence encoding the Bos taurus (Bovine) Metalloproteinase inhibitor 4, was expressed in the hosts and tags indicated.

Especificaciones

Número de acceso NP_001039336.1
ID de gen (Entrez) 317694
Nombre Metalloproteinase inhibitor 4 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen TIMP4
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Bovine
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia CSCAPAHPQQ HVCHSALAIR AKISSEKVVP ASTDPADPQK MIRYEIKQIK MFKGFEKVND IQYIYTPFDS SLCGVKLEAN SQKRYLLTGQ ILSDGKVFVH LCNYIEPWEN LSFLQRESLN HHYHLNCGCQ ITTCYAVPCT ISAPNECLWT DWLLERKLYG YQAQHYVCMK HVDGSCSWYQ GRLPLRKEFV DIIQP
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.