Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bovine Interferon tau-1 Protein
Código de producto. 16097290
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16097290 100 μg 100 microgramos
16007300 10 μg 10 microgramos
16047300 50 μg 50 microgramos
16027300 200 μg 200 microgramos
16037300 500 μg 500 microgramos
16017300 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16097290
Marca: enQuireBio™ QP7076ec100ug
A DNA sequence encoding the Bos taurus (Bovine) Interferon tau-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001015511.3
ID de gen (Entrez) 317698
Nombre Interferon tau-1 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen IFNT1
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Bovine
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia CYLSEDHMLG ARENLRLLAR MNRLSPHPCL QDRKDFGLPQ EMVEGNQLQK DQAISVLHEM LQQCFNLFYT EHSSAAWNTT LLEQLCTGLQ QQLEDLDACL GPVMGEKDSD MGRMGPILTV KKYFQGIHVY LKEKEYSDCA WEIIRVEMMR ALSSSTTLQK RLRKMGGDLN SL
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.