Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bovine Interferon alpha-G Protein
A DNA sequence encoding the Bos taurus (Bovine) Interferon alpha-G, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3545.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001165511.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 100329206 |
Nombre | Interferon alpha-G Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16007760
|
enQuireBio™
QP7218-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16047760
|
enQuireBio™
QP7218-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16097750
|
enQuireBio™
QP7218-ec-100ug |
100 μg |
1025.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16027760
|
enQuireBio™
QP7218-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16037760
|
enQuireBio™
QP7218-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16017760
|
enQuireBio™
QP7218-ec-1mg |
1 mg |
3545.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
NP_001165511.1 | |
Interferon alpha-G Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Bovine | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
100329206 | |
Research Use Only | |
IFNAG | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
CHLPHTHSLA NRRVLTLLRQ LRRVSPSSCL QDRNDFAFPQ EALGGSQLQK AQAISVLHEV TQHTFQFFSV EGSAVVWDES LLDKLRDALD QQLTDLQFCL RQEEGLRGAP LLKEDSSLAV RKYFHRLTLY LQEKRHSPCA WEVVRAEVMR AFSSSTNLQE RFRRKD | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Bovine Interferon alpha-G Protein