Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bovine Interferon alpha-G Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_001165511.1 |
| ID de gen (Entrez) | 100329206 |
| Nombre | Interferon alpha-G Protein |
| Cantidad | 100 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | IFNAG |
| Longitud de la proteína | Full Length |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Bovine |
| Mostrar más |