Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bovine Interferon alpha-G Protein
Código de producto. 16037760
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16037760 500 μg 500 microgramos
16007760 10 μg 10 microgramos
16047760 50 μg 50 microgramos
16097750 100 μg 100 microgramos
16027760 200 μg 200 microgramos
16017760 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16037760 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP7218ec500ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Bos taurus (Bovine) Interferon alpha-G, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001165511.1
ID de gen (Entrez) 100329206
Nombre Interferon alpha-G Protein
Cantidad 500 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen IFNAG
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Bovine
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia CHLPHTHSLA NRRVLTLLRQ LRRVSPSSCL QDRNDFAFPQ EALGGSQLQK AQAISVLHEV TQHTFQFFSV EGSAVVWDES LLDKLRDALD QQLTDLQFCL RQEEGLRGAP LLKEDSSLAV RKYFHRLTLY LQEKRHSPCA WEVVRAEVMR AFSSSTNLQE RFRRKD
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.