Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bovine Interferon alpha-G Protein
Código de producto. 16007760
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16007760
Marca: enQuireBio™ QP7218ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Bos taurus (Bovine) Interferon alpha-G, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001165511.1
ID de gen (Entrez) 100329206
Nombre Interferon alpha-G Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen IFNAG
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Bovine
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia CHLPHTHSLA NRRVLTLLRQ LRRVSPSSCL QDRNDFAFPQ EALGGSQLQK AQAISVLHEV TQHTFQFFSV EGSAVVWDES LLDKLRDALD QQLTDLQFCL RQEEGLRGAP LLKEDSSLAV RKYFHRLTLY LQEKRHSPCA WEVVRAEVMR AFSSSTNLQE RFRRKD
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.