Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bovine Hemagglutinin-esterase Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | Hemagglutinin-esterase Protein |
| Cantidad | 100 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | HE |
| Longitud de la proteína | Full Length |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Bovine |
| Especie | Yeast |
| Etiqueta de proteína | His |
| Mostrar más |