Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bovine Cytokeratin 17 Protein
Specifications
Specifications
| Número de acceso | NP_001098792.1 |
| ID de gen (Entrez) | 281889 |
| Nombre | Cytokeratin 17 Protein |
| Cantidad | 100 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | KRT17 |
| Longitud de la proteína | Full Length |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Bovine |
| Show More |