Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bovine Cathelicidin-4 Protein
Código de producto. 16097720
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16097720 100 μg 100 microgramos
16007730 10 μg 10 microgramos
16047730 50 μg 50 microgramos
16027730 200 μg 200 microgramos
16037730 500 μg 500 microgramos
16017730 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16097720 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP7211ec100ug
A DNA sequence encoding the Bos taurus (Bovine) Cathelicidin-4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_777252.1
ID de gen (Entrez) 282166
Nombre Cathelicidin-4 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen CATHL4
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Bovine
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia ILPWKWPWWP WRR
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.