Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bacteriophage Tail virion protein G9P Protein
Código de producto. p-7153789
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16066810 10 μg 10 microgramos
16006820 50 μg 50 microgramos
16056810 100 μg 100 microgramos
16086810 200 μg 200 microgramos
16096810 500 μg 500 microgramos
16076810 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16066810
Marca: enQuireBio™ QP694410ug
A DNA sequence encoding the Enterobacteria phage M13 (Bacteriophage M13) Tail virion protein G9P, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_510889.1
ID de gen (Entrez) 927332
Nombre Tail virion protein G9P Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen IX
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Bacteriophage
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MSVLVYSFAS FVLGWCLRSG ITYFTRLMET SS
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.