Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bacteriophage Fibritin Protein
Código de producto. 16007140
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16007140
Marca: enQuireBio™ QP703610ug
A DNA sequence encoding the Enterobacteria phage T4 (Bacteriophage T4) Fibritin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_049771.1
ID de gen (Entrez) 1258630
Nombre Fibritin Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen wac
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Bacteriophage
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia TDIVLNDLPF VDGPPAEGQS RISWIKNGEE ILGADTQYGS EGSMNRPTVS VLRNVEVLDK NIGILKTSLE TANSDIKTIQ GILDVSGDIE ALAQIGINKK DISDLKTLTS EHTEILNGTN NTVDSILADI GPFNAEANSV YRTIRNDLLW IKRELGQYTG QDINGLPVVG NPSSGMKHRI INNTDVITSQ GIRLSELETK FIESDVGSLT IEVGNLREEL GPKPPSFSQN VYSRLNEIDT KQTTVESDIS AIKTSIGYPG NNSIITSVNT NTDNIASINL ELNQSGGIKQ RLTVIETSIG SDDIPSSIKG QIKDNTTSIE SLNGIVGENT SSGLRANVSW LNQIVGTDSS GGQPSPPGSL LNRVSTIETS VSGLNNAVQN LQVEIGNNSA GIKGQVVALN TLVNGTNPNG STVEERGLTN SIKANETNIA SVTQEVNTAK GNISSLQGDV QALQEAGYIP EAPRDGQAYV RKDGEWVFLS TFLSPA
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.