Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bacteriophage Endolysin Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_049736.1 |
| ID de gen (Entrez) | 1258585 |
| Nombre | Endolysin Protein |
| Cantidad | 100 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | E |
| Longitud de la proteína | Full Length |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Bacteriophage |
| Mostrar más |