Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bacteriophage Endolysin Protein
Código de producto. 16038310
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16038310 50 μg 50 microgramos
16098300 10 μg 10 microgramos
16088300 100 μg 100 microgramos
16018310 200 μg 200 microgramos
16028310 500 μg 500 microgramos
16008310 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16038310
Marca: enQuireBio™ QP7339ec50ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Enterobacteria phage T4 (Bacteriophage T4) Endolysin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_049736.1
ID de gen (Entrez) 1258585
Nombre Endolysin Protein
Cantidad 50 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen E
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Bacteriophage
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MNIFEMLRID EGLRLKIYKD TEGYYTIGIG HLLTKSPSLN AAKSELDKAI GRNCNGVITK DEAEKLFNQD VDAAVRGILR NAKLKPVYDS LDAVRRCALI NMVFQMGETG VAGFTNSLRM LQQKRWDEAA VNLAKSRWYN QTPNRAKRVI TTFRTGTWDA YKNL
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.