Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bacteriophage Endolysin Protein
Código de producto. 16018310
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16018310
Marca: enQuireBio™ QP7339ec200ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Enterobacteria phage T4 (Bacteriophage T4) Endolysin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_049736.1
ID de gen (Entrez) 1258585
Nombre Endolysin Protein
Cantidad 200 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen E
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Bacteriophage
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MNIFEMLRID EGLRLKIYKD TEGYYTIGIG HLLTKSPSLN AAKSELDKAI GRNCNGVITK DEAEKLFNQD VDAAVRGILR NAKLKPVYDS LDAVRRCALI NMVFQMGETG VAGFTNSLRM LQQKRWDEAA VNLAKSRWYN QTPNRAKRVI TTFRTGTWDA YKNL
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.