Learn More
enQuireBio™ Recombinant B. anthracis Single-stranded DNA-binding Protein Código de producto.: 16070791
enQuireBio™ Recombinant B. anthracis Single-stranded DNA-binding Protein
Código de producto. 16070791
100 μg, 100 microgramos
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16070791
Marca: enQuireBio™ QP7787ec100ug
A DNA sequence encoding the Bacillus anthracis Single-stranded DNA-binding protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso YP_031563.1
ID de gen (Entrez) 2848521
Nombre Single-stranded DNA-binding Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen SSB
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada B. anthracis
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MNRVILVGRL TKDPDLRYTP NGVAVATFTL AVNRAFANQQ GEREADFINC VIWRKQAENV ANYLKKGSLA GVDGRLQTRN YEGQDGKRVY VTEVLAESVQ FLEPRNGGGE QRGSFNQQPS GAGFGNQSSN PFGQSSNSGN QGNQGNSGFT KNDDPFSNVG QPIDISDDDL PF
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 95.4% as determined by SDS-PAGE.
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant B. anthracis Single-stranded DNA-binding Protein >