Learn More
enQuireBio™ Recombinant B. abortus Malate dehydrogenase Protein
Código de producto. 16032670
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Product Code. Cantidad unitSize
16032670 200 μg 200 microgramos
16012670 10 μg 10 microgramos
16052670 50 μg 50 microgramos
16002670 100 μg 100 microgramos
16042670 500 μg 500 microgramos
16022670 1 mg 1 miligramo
6 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16032670
Brand: enQuireBio™ QP6351ec200ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
A DNA sequence encoding the Brucella abortus (strain S19) Malate dehydrogenase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifications
Número de acceso WP_002964995.1
Nombre Malate dehydrogenase Protein
Cantidad 200 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen mdh
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada B. abortus
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MARNKIALIG SGMIGGTLAH LAGLKELGDV VLFDIAEGTP QGKGLDIAES SPVDGFDAKF TGANDYAAIE GADVVIVTAG VPRKPGMSRD DLLGINLKVM EQVGAGIKKY APEAFVICIT NPLDAMVWAL QKFSGLPAHK VVGMAGVLDS ARFRYFLSEE FNVSVEDVTV FVLGGHGDSM VPLARYSTVA GIPLPDLVKM GWTSQDKLDK IIQRTRDGGA EIVGLLKTGS AFYAPAASAI QMAESYLKDK KRVLPVAAQL SGQYGVKDMY VGVPTVIGAN GVERIIEIDL DKDEKAQFDK SVASVAGLCE ACIGIAPSLK
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 88.5% as determined by SDS-PAGE.