Learn More
enQuireBio™ Recombinant B. abortus Malate dehydrogenase Protein
Código de producto. 16002670
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16002670 100 μg 100 microgramos
16012670 10 μg 10 microgramos
16052670 50 μg 50 microgramos
16032670 200 μg 200 microgramos
16042670 500 μg 500 microgramos
16022670 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Este artículo no se puede devolver. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16002670 missing translation for 'mfr' enQuireBio™ missing translation for 'supplierNo' QP6351ec100ug
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
A DNA sequence encoding the Brucella abortus (strain S19) Malate dehydrogenase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Número de acceso WP_002964995.1
Nombre Malate dehydrogenase Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen mdh
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada B. abortus
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MARNKIALIG SGMIGGTLAH LAGLKELGDV VLFDIAEGTP QGKGLDIAES SPVDGFDAKF TGANDYAAIE GADVVIVTAG VPRKPGMSRD DLLGINLKVM EQVGAGIKKY APEAFVICIT NPLDAMVWAL QKFSGLPAHK VVGMAGVLDS ARFRYFLSEE FNVSVEDVTV FVLGGHGDSM VPLARYSTVA GIPLPDLVKM GWTSQDKLDK IIQRTRDGGA EIVGLLKTGS AFYAPAASAI QMAESYLKDK KRVLPVAAQL SGQYGVKDMY VGVPTVIGAN GVERIIEIDL DKDEKAQFDK SVASVAGLCE ACIGIAPSLK
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 88.5% as determined by SDS-PAGE.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.