Learn More
enQuireBio™ Recombinant A. victoria Aequorea victoria GFP Protein
Código de producto. 16007600
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16007600 100 μg 100 microgramos
16017600 10 μg 10 microgramos
16057600 50 μg 50 microgramos
16037600 200 μg 200 microgramos
16047600 500 μg 500 microgramos
16027600 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16007600
Marca: enQuireBio™ QP7182ye100ug
A DNA sequence encoding the Aequorea victoria (Jellyfish) Aequorea victoria GFP, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Nombre GFP Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen GFP
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada A. victoria
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia MSKGEELFTG VVPILVELDG DVNGHKFSVS GEGEGDATYG KLTLKFICTT GKLPVPWPTL VTTFSYGVQC FSRYPDHMKQ HDFFKSAMPE GYVQERTIFF KDDGNYKTRA EVKFEGDTLV NRIELKGIDF KEDGNILGHK LEYNYNSHNV YIMADKQKNG IKVNFKIRHN IEDGSVQLAD HYQQNTPIGD GPVLLPDNHY LSTQSALSKD PNEKRDHMVL LEFVTAAGIT HGMDELYK
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.