Learn More
enQuireBio™ Recombinant A. baumannii Outer membrane protein Omp38 Protein
Código de producto. 16028800
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16028800
Marca: enQuireBio™ QP7424ec1mg
A DNA sequence encoding the Acinetobacter baumannii (strain ATCC 17978 / CIP 53.77 / LMG 1025 / NCDC KC755 / 5377) Outer membrane protein Omp38, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Nombre Outer membrane protein Omp38 Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen omp38
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada A. baumannii
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia ANAGVTVTPL LLGYTFQDSQ HNNGGKDGNL TNGPELQDDL FVGAALGIEL TPWLGFEAEY NQVKGDVDGA SAGAEYKQKQ INGNFYVTSD LITKNYDSKI KPYVLLGAGH YKYDFDGVNR GTRGTSEEGT LGNAGVGAFW RLNDALSLRT EARATYNADE EFWNYTALAG LNVVLGGHLK PAAPVVEVAP VEPTPVTPQP QELTEDLNME LRVFFDTNKS NIKDQYKPEI AKVAEKLSEY PNATARIEGH TDNTGPRKLN ERLSLARANS VKSALVNEYN VDASRLSTQG FAWDQPIADN KTKEGRAMNR RVFATITGSR TVVVQPGQEA AAPAAAQ
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.