Learn More
Hirschmann™ Rea-des™ 2000 Cleaning and Disinfecting Agent
Código de producto. p-7159654
Change view
Click to view available options
Tipo de recipiente:
Bidón
Frasco
Tamaño de la unidad:
1 litro
30 litros
Código de producto. Tipo de recipiente unitSize
10258301 Frasco 1 litro
10054031 Bidón 30 litros
2 options
Código de producto. 10258301
Marca: Hirschmann™ 9730101
For the cleaning of laboratory glass devices and instruments, washable surfaces of all types such as floors, walls, bath tubs, sinks, fittings, toilets, cabinets, doors and more.
  • Cleans and disinfects in a single working operation
  • Bactericide, fungicide, virus inactivating in case of hepatitis B and HIV
  • Non-corrosive in case of common materials
  • Rinses off without leaving residue
  • Economical: 0.8 to 2% working solution
  • For use in all areas with a risk of infection, such as hospitals, doctors’ practices, the pharmaceutical and food processing industry and more
  • Also suitable for senior citizen and nursing homes, schools, kindergartens and large kitchens
Especificaciones
Concentración 0.8 to 2%
Tipo de recipiente Frasco
Para utilizar con (aplicación) Cleaning, disinfecting
Para utilizar con (equipo) Glass devices, washable surfaces
Volumen (métrico) 1 L
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • rea-des 2000, liquid cleaning
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: trisodium nitrilotriacetate, sodium etasulphate, citric acidmonohydrate