Learn More
Hirschmann™ Rea-des™ 2000 Cleaning and Disinfecting Agent
Código de producto. 10258301
Click to view available options
Tipo de recipiente:
Bidón
Frasco
Tamaño de la unidad:
1 litro
30 litros
Código de producto. 10258301
Marca: Hirschmann™ 9730101
For the cleaning of laboratory glass devices and instruments, washable surfaces of all types such as floors, walls, bath tubs, sinks, fittings, toilets, cabinets, doors and more.
  • Cleans and disinfects in a single working operation
  • Bactericide, fungicide, virus inactivating in case of hepatitis B and HIV
  • Non-corrosive in case of common materials
  • Rinses off without leaving residue
  • Economical: 0.8 to 2% working solution
  • For use in all areas with a risk of infection, such as hospitals, doctors’ practices, the pharmaceutical and food processing industry and more
  • Also suitable for senior citizen and nursing homes, schools, kindergartens and large kitchens
Especificaciones
Concentración 0.8 to 2%
Tipo de recipiente Frasco
Para utilizar con (aplicación) Cleaning, disinfecting
Para utilizar con (equipo) Glass devices, washable surfaces
Volumen (métrico) 1 L
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • rea-des 2000, liquid cleaning
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Hazard Statement
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Precautionary Statement
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contém: trisodium nitrilotriacetate, sodium etasulphate, citric acidmonohydrate
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.