Learn More
Hirschmann™ Frasco de agente descalcificador líquido Rea Calc
Código de producto. 10328331
Change view
Click to view available options
Concentración:
Del 2 al 5%
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Concentración unitSize
10328331 Del 2 al 5% 1 litro
1 options
Código de producto. 10328331
Marca: Hirschmann™ 9760101
Ensures removal of encrusted and stubborn dirt rapidly, automatically and carefully. Hirschmann Instruments™ rea-calc™ Liquid Descaling Agent is free of hydrochloric and formic acid.
  • Removes cement residue and layers of grime on tiles
  • Does not develop any pungent and acrid odor
  • Very economical - 2-5% working concentration
Especificaciones
Tipo de producto Frasco de agente descalcificador líquido Rea Calc
Formulario Líquido
Concentración Del 2 al 5%
Tipo de recipiente Frasco
Para utilizar con (aplicación) Elimina los restos de cemento y las capas de suciedad de las cavidades
compliance-icons
Nombre del producto
  • rea-calc
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: phosphoric acid, but-2-yne-1,4-diol