missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RCN2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | RCN2 |
|---|---|
| Concentración | 0.29 mg/mL |
| Aplicaciones | Immunofluorescence, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Immunocytochemistry |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16846413
|
Proteintech
10193-2-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16836413
|
Proteintech
10193-2-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The protein encoded by this gene is a calcium-binding protein located in the lumen of the ER. The protein contains six conserved regions with similarity to a high affinity Ca(+2)-binding motif, the EF-hand. This gene maps to the same region as type 4 Bardet-Biedl syndrome, suggesting a possible causative role for this gene in the disorder. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.Especificaciones
| RCN2 | |
| Immunofluorescence, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Immunocytochemistry | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Rat, Mouse | |
| Q14257, Q62703, Q8BP92 | |
| 26611, 29218, 5955 | |
| RCN2 Fusion Protein Ag0247 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| RCN2 |
| 0.29 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| Calcium binding protein ERC 55, E6 binding protein, E6BP, ERC 55, ERC55, RCN2, Reticulocalbin 2, TCBP49 | |
| RCN2 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto