missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RCN2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16846413 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16846413 20 μL 20 microlitros
16836413 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16846413

Marca: Proteintech 101932AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

The protein encoded by this gene is a calcium-binding protein located in the lumen of the ER. The protein contains six conserved regions with similarity to a high affinity Ca(+2)-binding motif, the EF-hand. This gene maps to the same region as type 4 Bardet-Biedl syndrome, suggesting a possible causative role for this gene in the disorder. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.

Especificaciones

Antígeno RCN2
Aplicaciones Immunofluorescence, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.29 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica RCN2
N.º de referencia del gen Q14257, Q62703, Q8BP92
Alias de gen Calcium binding protein ERC 55, E6 binding protein, E6BP, ERC 55, ERC55, RCN2, Reticulocalbin 2, TCBP49
Símbolos de los genes RCN2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno RCN2 Fusion Protein Ag0247
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 26611, 29218, 5955
Especies diana Human, Rat, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.