missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RCBTB1 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18127251 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18127251 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18127251

Marca: Novus Biologicals NBP220117

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

RCBTB1 Polyclonal specifically detects RCBTB1 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno RCBTB1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.69mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:3000
Formulación 0.1M Tris (pH 7.0), 0.1M Glycine and 20% Glycerol with 0.01% Thimerosal
N.º de referencia del gen Q8NDN9
Alias de gen Chronic lymphocytic leukemia deletion region gene 7 protein, CLL deletion region gene 7 protein, CLLD7MGC33184, CLLL7, E4.5, FLJ10716, GDP/GTP exchange factor (GEF)-like protein, GLP, RCC1 and BTB domain-containing protein 1, regulator of chromosome condensation (RCC1) and BTB (POZ) domain containingprotein 1, Regulator of chromosome condensation and BTB domain-containing protein 1, RP11-185C18.1
Símbolos de los genes RCBTB1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human RCBTB1. The exact sequence is proprietary.
Peso molecular del antígeno 58 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55213
Especificidad de la prueba Human. Species reactivity based on sequence identity: Rhesus Monkey (100%).
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.