Learn More
RCAS1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | RCAS1 |
|---|---|
| Concentración | 0.37 mg/mL |
| Aplicaciones | Immunofluorescence, Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16819863
|
Proteintech
12255-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16809863
|
Proteintech
12255-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This gene was identified as an estrogen-responsive gene. Regulation of transcription by estrogen is mediated by estrogen receptor which binds to the estrogen-responsive element found in the 5′-flanking region of this gene. The encoded protein is a tumor-associated antigen that is expressed at high frequency in a variety of cancers. Two transcript variants differing in the 5′ UTR, but encoding the same protein, have been identified for this gene.Especificaciones
| RCAS1 | |
| Immunofluorescence, Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Rat, Mouse, Human | |
| O00559, Q5PQP2, Q9D0V7 | |
| 299864, 55960, 9166 | |
| RCAS1 Fusion Protein Ag2905 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| EBAG9 |
| 0.37 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| EB9, EBAG9, PDAF, RCAS1 | |
| Ebag9 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |