Learn More
RBX1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | RBX1 |
|---|---|
| Concentración | 0.14 mg/mL |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunoprecipitation |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16823794
|
Proteintech
14895-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16813794
|
Proteintech
14895-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This locus encodes a RING finger-like domain-containing protein. The encoded protein interacts with cullin proteins and likely plays a role in ubiquitination processes necessary for cell cycle progression. This protein may also affect protein turnover. Related pseudogenes exist on chromosomes 2 and 5.Especificaciones
| RBX1 | |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunoprecipitation | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Rat, Mouse | |
| P62877, P62878 | |
| 300084, 56438, 9978 | |
| RBX1 Fusion Protein Ag6685 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| RBX1 |
| 0.14 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| Protein ZYP, RBX1, Regulator of cullins 1, ring box 1, RING box protein 1, RING finger protein 75, RNF75, ROC1 | |
| Rbx1 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |