Learn More
RBX1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16813794 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16813794 150 μL 150 microlitros
16823794 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 16813794
Marca: Proteintech 148951AP150UL
Rabbit Polyclonal Antibody
This locus encodes a RING finger-like domain-containing protein. The encoded protein interacts with cullin proteins and likely plays a role in ubiquitination processes necessary for cell cycle progression. This protein may also affect protein turnover. Related pseudogenes exist on chromosomes 2 and 5.
Especificaciones
Antígeno RBX1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.14 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica RBX1
N.º de referencia del gen P62877, P62878
Alias de gen Protein ZYP, RBX1, Regulator of cullins 1, ring box 1, RING box protein 1, RING finger protein 75, RNF75, ROC1
Símbolos de los genes Rbx1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno RBX1 Fusion Protein Ag6685
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 300084, 56438, 9978
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG