Learn More
Agente limpiador alcalino RBS™
Descripción
- RB525 forma espuma, tiene un pH de 10,3 cuando se utilizan 20 g por litro de agua y es apto para remojo.
- RB535 forma espuma, tiene un pH de 10,3 cuando se utilizan 20 g por litro de agua, es apto para remojo y permite una limpieza prolongada sin precipitación de calcio.
- RB550 no forma espuma, tiene acción bacteriana con un pH de 10,6 cuando se utilizan 10 g por litro de agua y es apto para remojo y lavadoras automáticas.
- Los tres son aptos para limpiadores ultrasónicos.
- RBSVIRO es un agente neutro que forma espuma, de superficie, no tóxico, no irritante y no corrosivo con un pH de 7, apto para remojo.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Agente limpiador alcalino |
| Línea de productos | RBS 25 |
| Aspecto | Incolora |
| Tipo de recipiente | Tambor |
| Para utilizar con (aplicación) | Apto para remojo, para la limpieza de superficies y para la descontaminación radiactiva |
| Cantidad | 20 L |