Learn More
RBPJ Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
144.20€ - 410.97€
Especificaciones
Antígeno RBPJ
Concentración 0.21 mg/mL
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16803344
Ver documentos
Proteintech
14613-1-AP-20UL
20 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16893334
Ver documentos
Proteintech
14613-1-AP-150UL
150 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Transcriptional regulator that plays a central role in Notch signaling, a signaling pathway involved in cell-cell communication that regulates a broad spectrum of cell-fate. determinations. Acts as a transcriptional repressor when it is not associated with Notch proteins. When associated with some Notch protein, it acts as a transcriptional activator that activates transcription of Notch target genes. Probably represses or activates transcription via the recruitment of chromatin remodeling complexes containing histone deacetylase or histone acetylase proteins, respectively. Specifically binds to the immunoglobulin kappa-type J segment recombination signal sequence.
Especificaciones
Especificaciones
RBPJ
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunoprecipitation
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse
P31266, Q06330
19664, 3516
RBPJ Fusion Protein Ag6206
Primary
-20°C
RBPJ
0.21 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
CBF 1, CBF1, csl, IGKJRB, IGKJRB1, KBF2, NY-REN-30, RBP J, RBP J kappa, RBP JK, RBPJ, RBPJK, RBPSUH, SUH
RBPJ
IgG
Antigen Affinity Chromatography