Learn More
RBPJ Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16893334 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16893334 150 μL 150 microlitros
16803344 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 16893334
Marca: Proteintech 146131AP150UL
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Rabbit Polyclonal Antibody
Transcriptional regulator that plays a central role in Notch signaling, a signaling pathway involved in cell-cell communication that regulates a broad spectrum of cell-fate. determinations. Acts as a transcriptional repressor when it is not associated with Notch proteins. When associated with some Notch protein, it acts as a transcriptional activator that activates transcription of Notch target genes. Probably represses or activates transcription via the recruitment of chromatin remodeling complexes containing histone deacetylase or histone acetylase proteins, respectively. Specifically binds to the immunoglobulin kappa-type J segment recombination signal sequence.
Especificaciones
Antígeno RBPJ
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.21 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica RBPJ
N.º de referencia del gen P31266, Q06330
Alias de gen CBF 1, CBF1, csl, IGKJRB, IGKJRB1, KBF2, NY-REN-30, RBP J, RBP J kappa, RBP JK, RBPJ, RBPJK, RBPSUH, SUH
Símbolos de los genes RBPJ
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno RBPJ Fusion Protein Ag6206
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 19664, 3516
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG