Learn More
RBP3 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
201.00€ - 481.00€
Especificaciones
| Antígeno | RBP3 |
|---|---|
| Dilución | Western Blot 1:500-1:2000 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18657450
|
Novus Biologicals
NBP2-93946-0.02ml |
0.02 mL |
201.00€
0.02 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18607790
|
Novus Biologicals
NBP2-93946-0.1ml |
0.1 mL |
481.00€
0.01 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
RBP3 Polyclonal antibody specifically detects RBP3 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western BlotEspecificaciones
| RBP3 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Neuroscience | |
| PBS (pH 7.3), 50% glycerol | |
| 5949 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
| Western Blot 1:500-1:2000 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human, Mouse, Rat | |
| D10S64, D10S65, D10S66, Interphotoreceptor retinoid-binding protein, Interstitial retinol-binding protein, IRBP, RBPI, retinol binding protein 3, interstitial, retinol-binding protein 3, retinol-binding protein 3, interstitial | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 18-320 of human RBP3 (NP_002891.1). GPTHLFQPSLVLDMAKVLLDNYCFPENLLGMQEAIQQAIKSHEILSISDPQTLASVLTAGVQSSLNDPRLVISYEPSTPEPPPQVPALTSLSEEELLAWLQRGLRHEVLEGNVGYLRVDSVPGQEVLSMMGEFLVAHVWGNLMGTSALVLDLRHCTGGQVSGIPYIISYLHPGNTILHVDTIYNRPSNTTTEIWTLPQVLGERYGADKDVVVLTSSQTRGVAEDIAHILKQMRRAIVVGERTGGGALDLRKLRIGESDFFFTVPVSRSLGPLGGGSQTWEGSGVLPCVGTPAEQALEKALAIL | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |