Learn More
Novus Biologicals™ RBM5 Overexpression Lysate
Código de producto. 18232950 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0,1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
18232950 0,1 mg 0.10 miligramo
1 options
Código de producto. 18232950
Marca: Novus Biologicals™ NBL115215
This item is not returnable. View return policy
The RBM5 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Línea de células The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC212543 and based on accession number NM_5778. The protein contains a C-terminal DDK tag.
Para utilizar con (aplicación) Western Blot
Cantidad 0,1 mg
Tampón de almacenamiento RIPA buffer
Pureza Protein
Especificidad de la prueba Homo sapiens RNA binding motif protein 5 (RBM5), mRNA.
Contenido y almacenamiento -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Protein State Native
Para uso exclusivo en investigación