Learn More
RBM3 Antibody, PerCP, Novus Biologicals™
Código de producto. 18646262 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18646262 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18646262 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP297785PCP
Rabbit Polyclonal Antibody
RBM3 Polyclonal antibody specifically detects RBM3 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno RBM3
Aplicaciones Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Conjugado PerCP
Dilución Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Formulación PBS
Alias de gen IS1-RNPL, putative RNA-binding protein 3, RNA binding motif (RNP1, RRM) protein 3, RNA binding motif protein 3, RNA-binding motif protein 3, RNPL
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human RBM3 fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5935
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG