Learn More
RBM26 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. p-200102491 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
30231144 100 μL 100 microlitros
30232057 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 30231144
Marca: Novus Biologicals NBP335313100ul
Rabbit Polyclonal Antibody
RBM26 Polyclonal antibody specifically detects RBM26 in Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno RBM26
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen acidic rich RS domain containing 2, ARRS2, C13orf10, chromosome 13 open reading frame 10, CTCL tumor antigen se70-2, cutaneous T-cell lymphoma tumor antigen se70-2, FLJ20957, MGC133295, MGC133296, PRO1777, RNA binding motif protein 26, RNA-binding motif protein 26, RNA-binding protein 26, RP11-255E21.1, SE70-2, ZC3H17
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 65-140 of human RBM26 (NP_071401.3).,, Sequence:, TQIFVEKLFDAVNTKSYLPPPEQPSSGSLKVEFFPHQEKDIKKEEITKEEEREKKFSRRLNHSPPQSSSRYRENRS
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 64062
Especies diana Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG