missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RBM26 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 30231144 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
30231144 100 μL 100 microlitros
30232057 20 μL 20 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30231144

Marca: Novus Biologicals NBP335313100ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

RBM26 Polyclonal antibody specifically detects RBM26 in Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno RBM26
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen acidic rich RS domain containing 2, ARRS2, C13orf10, chromosome 13 open reading frame 10, CTCL tumor antigen se70-2, cutaneous T-cell lymphoma tumor antigen se70-2, FLJ20957, MGC133295, MGC133296, PRO1777, RNA binding motif protein 26, RNA-binding motif protein 26, RNA-binding protein 26, RP11-255E21.1, SE70-2, ZC3H17
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 65-140 of human RBM26 (NP_071401.3).,, Sequence:, TQIFVEKLFDAVNTKSYLPPPEQPSSGSLKVEFFPHQEKDIKKEEITKEEEREKKFSRRLNHSPPQSSSRYRENRS
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 64062
Especies diana Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.