missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RBM23 Antibody, Biotin, Novus Biologicals™

Código de producto. 18698680 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18698680 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18698680

Marca: Novus Biologicals NBP281986B

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

RBM23 Polyclonal antibody specifically detects RBM23 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno RBM23
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado Biotin
Formulación PBS
Alias de gen CAPERbeta, FLJ10482, MGC4458, probable RNA-binding protein 23, RNA binding motif protein 23, RNA-binding motif protein 23, RNA-binding region (RNP1, RRM) containing 4, RNA-binding region-containing protein 4, RNPC4, Splicing factor SF2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno RBM23 antibody was raised against a peptide corresponding to 14 amino acids near the amino terminus of human RBM23. Amino Acid Squence: YRYGHSKSPHFREKSPVR
Método de purificación Peptide affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55147
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.