missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RBFOX3/NeuN Antibody (rNEUN/8054), Biotin, Novus Biologicals™

Código de producto. 18643935 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18643935 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18643935 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP324105B

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

RBFOX3/NeuN Monoclonal antibody specifically detects RBFOX3/NeuN in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno RBFOX3/NeuN
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon rNEUN/8054
Conjugado Biotin
Formulación PBS
Alias de gen FLJ56884, FLJ58356, Fox-1 homolog C, FOX3, FOX-3, hexaribonucleotide binding protein 3, HRNBP3, NeuN, neuN antigen, neuronal nuclei, neuronal nuclei antigen, RBFOX3, RNA binding protein fox-1 homolog 3, RNA binding protein, fox-1 homolog (C. elegans) 3, RNA binding protein, fox-1 homolog 3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa1-200) of human RBFOX3/NeuN protein (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación DNA replication Transcription Translation and Splicing, Neuronal Cell Markers, Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 146713
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.