Learn More
RBFOX3/NeuN Antibody (NEUN/7167), Novus Biologicals™
Código de producto. p-200004362 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
18601625 100 μg 100 microgramos
18699564 20 μg 20 microgramos
2 options
Código de producto. 18601625
Marca: Novus Biologicals NBP320422100ug
Mouse Monoclonal Antibody
RBFOX3/NeuN Monoclonal antibody specifically detects RBFOX3/NeuN in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno RBFOX3/NeuN
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon NEUN/7167
Concentración 0.2 mg/ml
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL
Formulación 10mM PBS with 0.05% BSA
Alias de gen FLJ56884, FLJ58356, Fox-1 homolog C, FOX3, FOX-3, hexaribonucleotide binding protein 3, HRNBP3, NeuN, neuN antigen, neuronal nuclei, neuronal nuclei antigen, RBFOX3, RNA binding protein fox-1 homolog 3, RNA binding protein, fox-1 homolog (C. elegans) 3, RNA binding protein, fox-1 homolog 3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa1-200) of human RBFOX3/NeuN protein (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación DNA replication Transcription Translation and Splicing, Neuronal Cell Markers, Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 146713
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4&drg;C. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ