missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RBBP9 Antibody (OTI4G3), PE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18158646 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18158646 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18158646

Marca: Novus Biologicals NBP273828PE

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

RBBP9 Monoclonal specifically detects RBBP9 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno RBBP9
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI4G3
Conjugado PE
Dilución Flow Cytometry
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen B5T-overexpressed gene protein, Bog, BOGB5T overexpressed gene protein, EC 3.-, Protein BOG, putative hydrolase RBBP9, RBBP10, RBBP-10, RBBP-9, retinoblastoma binding protein 9, Retinoblastoma-binding protein 10, Retinoblastoma-binding protein 9MGC9236, retinoma-binding protein 9
Símbolos de los genes RBBP9
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human RBBP9 (NP_006597) produced in HEK293T cells.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10741.0
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.