missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RBBP9 Antibody (OTI4G3) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18178716 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18178716 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18178716

Marca: Novus Biologicals NBP273828

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

RBBP9 Monoclonal specifically detects RBBP9 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno RBBP9
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon OTI4G3
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:2000, Flow Cytometry 1:100, Immunohistochemistry 1:150, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100, CyTOF-ready
Formulación Lyophilized from PBS (pH 7.3) with 8% Trehalose with No Preservative
Alias de gen B5T-overexpressed gene protein, Bog, BOGB5T overexpressed gene protein, EC 3.-, Protein BOG, putative hydrolase RBBP9, RBBP10, RBBP-10, RBBP-9, retinoblastoma binding protein 9, Retinoblastoma-binding protein 10, Retinoblastoma-binding protein 9MGC9236, retinoma-binding protein 9
Símbolos de los genes RBBP9
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human RBBP9 (NP_006597) produced in HEK293T cell.
Peso molecular del antígeno 20.8 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 μg
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10741
Reconstitución Reconstitute with PBS (pH 7.3). To use this carrier-free antibody for conjugation experiments, another round of desalting is highly recommended.
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Lyophilized
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.