Learn More
RBBP8 N-Terminal Like Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 18209396 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
25 μL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
18209396 0.1 mL 0.10 ml
18431872 25 μL 25 microlitros
2 options
Código de producto. 18209396
Marca: Novus Biologicals NBP190563
Rabbit Polyclonal Antibody
RBBP8 N-Terminal Like Polyclonal specifically detects RBBP8 N-Terminal Like in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno C20orf151
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000
Formulación PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen chromosome 20 open reading frame 151
Símbolos de los genes RBBP8NL
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:LKAREAEAWEEPTELLGLPSALAGMQDLRLEGALHLLLAQQQLRARARAGSVRPRGQPTPGEMLPSLPVGSDSEGPENEGTRAALAAAGLSGGRH
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 140893
Especificidad de la prueba Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only