Learn More
RB1 Antibody (RB1/2313R), PerCP, Novus Biologicals™
Código de producto. 18630557 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18630557 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18630557 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP308940PCP
Rabbit Monoclonal Antibody
RB1 Monoclonal antibody specifically detects RB1 in Human, Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno RB1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon RB1/2313R
Conjugado PerCP
Formulación PBS
Alias de gen OSRC, osteosarcoma, p105-Rb, pp110, pRb, Rb, retinoblastoma 1, retinoblastoma suspectibility protein, retinoblastoma-associated protein
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant human full-length RB1 protein (Uniprot: P06400)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Cycle and Replication, Phospho Specific, Transcription Factors and Regulators, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5925
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG