missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RB1 Antibody (RB1/2313R), PE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18647016 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18647016 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18647016

Marca: Novus Biologicals NBP308940PE

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

RB1 Monoclonal antibody specifically detects RB1 in Human, Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno RB1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon RB1/2313R
Conjugado PE
Formulación PBS
Alias de gen OSRC, osteosarcoma, p105-Rb, pp110, pRb, Rb, retinoblastoma 1, retinoblastoma suspectibility protein, retinoblastoma-associated protein
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant human full-length RB1 protein (Uniprot: P06400)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Cycle and Replication, Phospho Specific, Transcription Factors and Regulators, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5925
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.