missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RAX Antibody, Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 18084216 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18084216 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18084216

Marca: Novus Biologicals NB10056467AF405

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

RAX Polyclonal specifically detects RAX in Human, Canine, Primate samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno RAX
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 405
Dilución Western Blot
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen MCOP3, retina and anterior neural fold homeobox, retinal homeobox protein Rx, RXRetina and anterior neural fold homeobox protein
Símbolos de los genes RAX
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A portion of amino acids 300-350 of human Rax was used as the immunogen.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especificidad de la prueba The amino acid sequence used as immunogen has 100% identity in human, dog, and monkey.
Especies diana Human, Canine, Primate
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.