missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Rat VEGF-165, AOF Recombinant Protein

Código de producto. 17606595
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
500 microgramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17606595 100 μg 100 microgramos
17616595 10 μg 10 microgramos
17626595 1 mg 1 miligramo
17636595 500 μg 500 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17606595 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor RP87788

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

E. coli Recombinant Protein

The vascular endothelial growth factor (VEGF) family currently includes VEGF-A, VEGF-B, VEGF-C, VEGF-D, VEGF-E, and PIGF. VEGF and its receptor system have been shown to be the fundamental regulators in the cell signaling of angiogenesis. Most tumors have the absolute requirement of angiogenesis and VEGF has been described as the most potent angiogenic cytokine linked to this process. To date 5 different isoforms of VEGF have been described. These isoforms are generated as the result of alternative splicing from a single VEGF gene. These various isoforms have been shown to bind to two tyrosine-kinase receptors flt-1 (VEGFR-1) and flk-1/KDR (VEGFR-2), which have been found to be expressed almost exclusively on endothelial cells.
  • Purity: >95% by SDS-Page
  • Endotoxin Concentration: AX41 ≤EUs/μg
  • Protein Length: 165 aa.
  • Biological Activity: <8 ng/mL
  • Molecular Weight: 19.4, 38.8 kDa
  • Animal Origin Free: Yes
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso P16612
Para utilizar con (aplicación) Control, ELISA, Functional Assay, Gel Shift, Western Blot
Formulación 10 mM sodium phosphate with no preservative
ID de gen (Entrez) 83785
Peso molecular 19.4, 38.8 kDa
Nombre Rat VEGF-165, AOF
Cantidad 100 μg
Fuente E. coli
Requisitos de almacenamiento -20°C
Estado normativo RUO
Alias de gen H-VEGF-165; MVCD1; M-VEGF-165; vascular endothelial growth factor 165 b; Vascular endothelial growth factor A; vascular endothelial growth factor A121; vascular endothelial growth factor A165; Vascular permeability factor; VEGF; VEGF165; Vegfa; VEGF-A; VPF
Símbolo de gen Vegfa
Reactividad específica Rat
Conjugado Unconjugated
Recombinante Recombinant
Formulario Lyophilized
Grado de pureza o calidad >95%
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.