missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Rat TSH beta Antibody, R&D Systems™

Mouse Monoclonal Antibody
201.00€ - 402.00€
Especificaciones
| Antígeno | TSH beta |
|---|---|
| Clon | 442506 |
| Concentración | LYOPH |
| Dilución | Western Blot 1 ug/mL |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18774309
![]() |
R&D Systems
MAB4507-SP |
25 μg |
201.00€
25 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18112841
![]() |
R&D Systems
MAB4507 |
100 μg |
402.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
TSH beta Monoclonal specifically detects TSH beta in Rat samples. It is validated for Western Blot.Especificaciones
| TSH beta | |
| LYOPH | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Rat | |
| P04652 | |
| 7252 | |
| E. coli-derived recombinant rat TSH beta Phe21-Gly138 Accession # P04652 | |
| Primary | |
| Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS. | |
| Detects rat TSH beta in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs and Western blots, this antibody shows approximately 5% cross-reactivity with recombinant human TSH beta . |
| 442506 | |
| Western Blot 1 ug/mL | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative | |
| thyroid stimulating hormone, beta, thyroid-stimulating hormone subunit beta, Thyrotropin beta, thyrotropin beta chain, thyrotropin beta subunit, thyrotropin subunit beta, TSHB, TSH-B, TSH-BETA | |
| TSHB | |
| IgG2b | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution. |
For Research Use Only
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto