missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Rat TSH beta Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18774309
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18774309 25 μg 25 microgramos
18112841 100 μg 100 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18774309

Marca: R&D Systems MAB4507SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

TSH beta Monoclonal specifically detects TSH beta in Rat samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TSH beta
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 442506
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen P04652
Alias de gen thyroid stimulating hormone, beta, thyroid-stimulating hormone subunit beta, Thyrotropin beta, thyrotropin beta chain, thyrotropin beta subunit, thyrotropin subunit beta, TSHB, TSH-B, TSH-BETA
Símbolos de los genes TSHB
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant rat TSH beta Phe21-Gly138 Accession # P04652
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7252
Especificidad de la prueba Detects rat TSH beta in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs and Western blots, this antibody shows approximately 5% cross-reactivity with recombinant human TSH beta .
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Rat
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.